Imprimer

3-Aminocrotonate d'éthyle 98.5%

Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Danger

Synonyme(s): Ethyl 3-aminobut-2-enoate

118031000 118035000
ACRO118031000EA 58.2 EUR
ACRO118031000 ACRO118035000
3-Aminocrotonate d'éthyle 98.5%
3-Aminocrotonate d'éthyle
Formule: C₆H₁₁NO₂
Poids moléculaire: 129.16 g/mol
Point de fusion: 33…35 °C
Densité: 1.022 g/cm³
Point éclair: 97 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008073
Numéro CAS: 7318-00-5
EINECS: 230-782-0
UN: 3263
ADR: 8 III

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Appearance Light yellow Low melting solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.0 %
Titration with HClO4 ≥98.0 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Ammonium (NH4) ≤0.003 %
Iron (Fe) ≤2 ppm
Sodium (Na) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter in water ≤0.005 %
Iodine consuming subst. Passes test


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR