Imprimer

1,4-Diméthoxybenzène 99+%

Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Attention

Synonyme(s): p-Dimethoxybenzene, Hydroquinone dimethyl ether

115410010 115411000 115415000
ACRO115410010EA 161 EUR
ACRO115410010 ACRO115411000 ACRO115415000
1,4-Diméthoxybenzène 99+%
1,4-Diméthoxybenzène
Formule: C₈H₁₀O₂
Poids moléculaire: 138.17 g/mol
Point d'ébullition: 212.6
Point de fusion: 54…58 °C
Densité: 1.05 g/cm³
Point éclair: 98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008401
Numéro CAS: 150-78-7
EINECS: 205-771-9

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Appearance White to off-white to grey Crystals of flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 58 °C
GC ≥99.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR