Imprimer

Cyclohexane 99+%, pur

Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Danger

Synonyme(s): Hexahydrobenzene, Hexamethylene

111110010 111110025 111110250 111110050 111110100
ACRO111110010EA 98.7 EUR
ACRO111110010 ACRO111110025 ACRO111110250 ACRO111110050 ACRO111110100
Cyclohexane 99+%, pur
Cyclohexane
Formule: C₆H₁₂
Poids moléculaire: 84.16 g/mol
Point d'ébullition: 81
Point de fusion: 6.5 °C
Densité: 0.77 g/cm³
Point éclair: –18 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003814
Numéro CAS: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN: 1145
ADR: 3 II
Indice Merck: 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=d1e7f75d9f2a944eb15a7740c5254588cc9a4e67&prid=web&clid=SAPDAM

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.005 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR