Imprimer

Acide 3-chlorobenzoïque 99+%

Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Attention

108661000 108660250 108665000
ACRO108661000EA 91.5 EUR
ACRO108661000 ACRO108660250 ACRO108665000
Acide 3-chlorobenzoïque 99+%
Acide 3-chlorobenzoïque
Formule: C₇H₅ClO₂
Poids moléculaire: 156.57 g/mol
Point d'ébullition: 281
Point de fusion: 154…157 °C
Point éclair: 150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002491
Numéro CAS: 535-80-8
EINECS: 208-618-4
Indice Merck: 13,02142

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 154 to 157 °C
HPLC ≥99.0 %
Titration with NaOH 99.0 to 100.5 %
BSC Certification Passes


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR