Imprimer
Ethyl-4-oxo-3-piperidinecarboxylate hydrochloride 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
Attention
Synonyme(s): Ethyl 4-Oxo-3-piperidinecarboxylate HCl, 4-Oxo-3-piperidinecarboxylic Acid Ethyl Ester Hydrochloride, 3-Ethoxycarbonyl-4-piperidone Hydrochloride, Ethyl 4-piperidone-3-carboxylate hydrochloride, 3-Carbethoxy-4-piperidone hydrochloride, Ethyl 4-Oxo-3-piperidinecarboxylate Hydrochloride
108330050 108330250 108331000
ACRO108330050EA 71 EUR
ACRO108330050 ACRO108330250 ACRO108331000
Ethyl-4-oxo-3-piperidinecarboxylate hydrochloride 98%
Ethyl-4-oxo-3-piperidinecarboxylate hydrochloride
CAS No.: 4644-61-5
Formule: C₈H₁₃NO₃
Poids moléculaire: 207.65 g/mol
Point de fusion: 169…175 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043267
Numéro CAS: 4644-61-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 169 to 175 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %