Imprimer
Tris-Acetate-EDTA (TAE) buffer, 50X
Marques : PanReac AppliChem
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
A1691.1000
A1691.1000EA 84.4 EUR
A1691.1000
Tris-Acetate-EDTA (TAE) buffer, 50X
Tampons Tampons d'électrophorèse Tampons de migration
Solution concentrée 50x de 2 M de Tris, 1 M d'acide acétique glacial et 0.5 mM de EDTA.Na2, pH 8,5±0,2.