Imprimer

2,6-Di-tert-butyl-p-crésol ≥99%

Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Attention

Synonyme(s): Butylhydroxytoluène

A16863.0B A16863.30
A16863.0BEA 82.4 EUR
A16863.0B A16863.30
2,6-Di-tert-butyl-p-crésol ≥99%
2,6-Di-tert-butyl-p-crésol

Purity: 99% CAS No.: 128-37-0 Molecular Formula: C15H24O Formula Weight: 220.36 Flash Point: 127°(260°F) Odour: Mild Boiling Point: 264-265° Beilstein Reference: 1911640 Merck Reference: 14,1548 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00011644

Formule: C₁₅H₂₄O
Poids moléculaire: 220.35 g/mol
Point d'ébullition: 264…265 °C
Point de fusion: 69…72 °C
Densité: 1.048
Point éclair: 127 °C (260 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011644
Numéro CAS: 128-37-0
EINECS: 204-881-4
ADR: 9 III
Indice Merck: 13,01547

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR