Imprimer

Cyclohexane ≥99%

Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Danger

Synonyme(s): Hexahydrobenzene, Hexamethylene

A16070.0J A16070.AU
A16070.0JEA 197 EUR
A16070.0J A16070.AU
Cyclohexane ≥99%
Cyclohexane

Purity: 99+% CAS No.: 110-82-7 Molecular Formula: C6H12 Formula Weight: 84.16 Flash Point: -18°(-1°F) Refractive Index: 1.4260 Odour: Pungent Melting Point: 6.5° Boiling Point: 80-81° Beilstein Reference: 1900225 Merck Reference: 14,2723 UN No.: 1145 MDL No.: MFCD00003814

Formule: C₆H₁₂
Poids moléculaire: 84.16 g/mol
Point d'ébullition: 80…81 °C
Point de fusion: 6.5 °C
Densité: 0.779
Point éclair: –18 °C (–1 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003814
Numéro CAS: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN: 1145
ADR: 3 II
Indice Merck: 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=d1e7f75d9f2a944eb15a7740c5254588cc9a4e67&prid=web&clid=SAPDAM

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR