Imprimer

Chloramine T (sel de sodium) trihydraté 98%

Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Danger

Synonyme(s): Tosylchloramide sodique trihydraté

A12044.0B A12044.0I A12044.30
A12044.0BEA 117 EUR
A12044.0B A12044.0I A12044.30
Chloramine T (sel de sodium) trihydraté 98%
Chloramine T (sel de sodium) trihydraté

Purity: 98% CAS No.: 7080-50-4 Molecular Formula: C7H7ClNNaO2S.3H2O Formula Weight: 281.69 (227.67anhy) Flash Point: 192°(377°F) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: White to pale yellow Odour: Chlorine-like pH: 8-10 Melting Point: 167-170° Beilstein Reference: 3924168 Merck Reference: 14,2075 UN No.: 3263 MDL No.: MFCD00149066

Formule: CH₃C₆H₄SO₂NClNa·3H₂O
Poids moléculaire: 281.69 g/mol
Point de fusion: 167…170 °C
Densité: 1.43 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 192 °C (377 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149066
Numéro CAS: 7080-50-4
EINECS: 204-854-7
UN: 3263
ADR: 8 III
Indice Merck: 13,02085

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR