Imprimer

Paraformaldéhyde ≥97%

Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Danger

Synonyme(s): Polyoxymethylene

A11313.0C A11313.0E A11313.22 A11313.36 A11313.PG
A11313.0CEA 342 EUR
A11313.0C A11313.0E A11313.22 A11313.36 A11313.PG
Paraformaldéhyde ≥97%
Paraformaldéhyde
Formule: (CH₂O)n
Point d'ébullition: 135…136 °C (13 mmHg)
Point de fusion: 120…170 °C (déc.)
Densité: 1.30
Point éclair: 71 °C (159 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00133991
Numéro CAS: 30525-89-4
EINECS: 200-001-8
UN: 2213
ADR: 4.1 III
Indice Merck: 14,7025

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR