Imprimer
m-Crésol 99
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-Hydroxy-3-methylbenzene, 3-Methylphenol, 3-Hydroxytoluol, 3-Hydroxytoluene
A10733.30
A10733.30EA 40.5 EUR
A10733.30
m-Crésol 99
m-Crésol
Purity: 99% CAS No.: 108-39-4 Molecular Formula: C7H8O Formula Weight: 108.14 Flash Point: 86°(186°F) Refractive Index: 1.5400 Odour: Phenol-like pH: 5 Melting Point: 11-12° Boiling Point: 202-204° Solubility: Soluble in water, alcohol, ether, chloroform Beilstein Reference: 506719 Merck Reference: 14,2579 UN No.: 2076 MDL No.: MFCD00002302
Formule: CH₃C₆H₄OH
Poids moléculaire: 108.14 g/mol
Point d'ébullition: 202…204 °C
Point de fusion: 11…12 °C
Densité: 1.034
Point éclair: 86 °C (186 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002302
Numéro CAS: 108-39-4
EINECS: 203-577-9
UN: 2076
ADR: 6.1 II
Indice Merck: 13,02604
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce465c84cc8b7c230526b22e6f830300b605d109&vid=72c08ae3da371936f9349196418a240331cb79ce&prid=web&clid=SAPDAM