Imprimer
Propanol-1, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
Danger
Synonyme(s): Alcool propylique normal
MQ100
96566-10ML-F 96566-5ML-F
96566-10ML-FEA 406 EUR
96566-10ML-F 96566-5ML-F
Propanol-1, Supelco®
Propanol-1
Formule: H₃CCH₂CH₂OH
Poids moléculaire: 60.1 g/mol
Point d'ébullition: 97
Point de fusion: –127 °C
Densité: 0.8053 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 15
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002941
Numéro CAS: 71-23-8
EINECS: 200-746-9
UN: 1274
ADR: 3 II
Indice Merck: 13,07934
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce4d0cad53f180e9772a3503dfcde3eacf5c5940&vid=aa6e7c47873264a837a356f6c99c07a1af5c4e09&prid=web&clid=SAPDAM