Imprimer
VWR®, Suppléments pour milieux de culture déshydratés
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
602730ZLEA 194 EUR
602730ZL 968130NL 968290NL 928010NL 928020NL 928030NL 928090NL 928110OL 928140NL 928150NL 928170OL 928180NL 928190NL 928200NL 928230NL 928240OL 928250NL 928260NL 928280NL 928320NL 928330NL 928350NL 928360NL 928370NL 928380NL 928390NL 928300NL 928340NL 303570ZK 335032ZF 928460NL 928080NL 928240NL 355070ZF 928620NL 928860NL 84721.0002 928050NL 928510NL
VWR®, Suppléments pour milieux de culture déshydratés
Milieux pour microbiologie Additifs et suppléments de microbiologie
Ces suppléments standard peuvent être utilisés avec plusieurs milieux de culture pour préparer le milieu de culture complet pour votre objectif spécifique. La plupart de ces suppléments sont disponibles sous forme lyophilisée dans des flacons, ce qui garantit.
  • Aucune libération d'agent toxique à l'ouverture
  • Volumes standard facilitant la préparation
  • Bouchons à vis pratiques
  • Peutvent stockés à température ambiante