Imprimer
VWR® ELSD LC, ELSD FP, ELSD 100, Détecteurs à diffusion de lumière et basse température
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
903-0282EA 0 EUR
903-0282 903-0283 903-0630 903-0631 903-0632
VWR® ELSD LC, ELSD FP, ELSD 100, Détecteurs à diffusion de lumière et basse température
Détecteurs de chromatographie
Ces modèles ELSD combinent simplicité, fiabilité et robustesse pour toutes vos analyses ou purifications. Ils permettent la détection de tous les composés essentiels. La détection est basée sur une propriété universelle de tous les analytes et ne requiert pas la présence d'un groupe chromophorique, d'un groupe électroactif, etc. Le contrôle du système peut être effectué localement ou via un PC. Un mode d'arrêt à distance est également fourni pour minimiser les coûts et optimiser la durée de vie du système.
  • Élargissement de bande réduit en raison d'un nébuliser dédié et d'une conception
En savoir plus