Imprimer
Matériaux de référence certifiés (CRM) pour la standardisation des solutions volumétriques
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
88395.060EA 114 EUR
88395.060 88396.050 88397.060 88398.080 88399.080 88400.080 88401.100 88402.080 88403.080 88404.080 88405.100
Matériaux de référence certifiés (CRM) pour la standardisation des solutions volumétriques
Étalons Étalons organiques
CRM - matériaux de référence secondaires destinés à la standardisation des solutions volumétriques en conformité avec la Pharmacopée (Ph. Eur. et USP). Ces étalons volumétriques sont préparés à partir de sels de haute pureté. La fraction de masse certifiée a été déterminée par analyse classique selon la norme ISO/IEC 17025. Les études d'homogénéité et de stabilité sont réalisées en accord avec les exigences de la norme ISO 17034 et du Guide ISO 35. Tous les étalons volumétriques sont traçables au SI (NIST ou BAM).
  • La haute pureté évite les interférences de titrage éventuelles.
  • Le contenu déterminé avec précision diminue les erreurs liées à la méthode
  • Le certificat d'analyse complet fourni avec chaque étalon offre une assurance qualité
  • Traçable aux normes NIST ou BAM
Certifications: ISO 17025 / 17034