Imprimer

Formaldéhyde 35% aqueous solution Stabilised Reag. Ph. Eur. 1039101

Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Danger

Synonyme(s): Paraformaldehyde aqueous solution, Methanal solution, Methylaldehyde solution, Formol, Formaline solution, Formalin, Methylaldehyde

Stabilisation: 9.0- 15.0 % Vol. MeOH

87837.180EA 215 EUR
87837.180
Formaldéhyde 35% aqueous solution Stabilised Reag. Ph. Eur. 1039101
Formaldéhyde

Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.

Formule: CH₂O
Poids moléculaire: 30.03 g/mol
Point d'ébullition: -19.3
Point de fusion: -92
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003274
Numéro CAS: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
UN: 1198
ADR: 3 (8) III
Indice Merck: 13,04259

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR