Imprimer

Iode monobromure solution 20 g/l dans l'acide acétique (99%) Reag. Ph. Eur. 1045901

Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Danger

Synonyme(s): Monobromure d'iode

87714.180EA 261 EUR
87714.180
Iode monobromure solution 20 g/l dans l'acide acétique (99%) Reag. Ph. Eur. 1045901
Iode monobromure

Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.

Formule: IBr
Poids moléculaire: 206.81 g/mol
Point d'ébullition: 116
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011353
Numéro CAS: 7789-33-5
EINECS: 232-159-9
UN: 2789
ADR: 8 (3) II
Indice Merck: 13,05038

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR