Imprimer

2,2,4-Triméthylpentane, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®

Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Danger

Synonyme(s): Isooctane

8715.1000EA 157.38 EUR
8715.1000 8715.2500
2,2,4-Triméthylpentane, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
2,2,4-Trimethylpentane
Formule: (CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
Poids moléculaire: 114.23 g/mol
Point d'ébullition: 99.2
Point de fusion: –107 °C
Densité: 0.692 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: –12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008943
Numéro CAS: 540-84-1
EINECS: 208-759-1
UN: 1262
ADR: 3 II
Indice Merck: 13,05212
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57496edad4db111238ada6124c3cea206ebf33e0&vid=bb9d5eb96909b6bebc6a8709db78c4ea0ef52430&prid=web&clid=SAPDAM

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Exceeds ACS Specifications
Assay (by GC) min. 99.0 %
Color (APHA) max. 10
Residue after Evaporation max. 5 ppm
Sulfur Compounds (as S) max. 0.005 %
Water Soluble Titrable Acid (meq/g) max. 0.0003
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm path vs water):
at 210 nm max. 1.0
at 220 nm max. 0.20
at 230 nm max. 0.10
at 240 nm max. 0.04
at 250 - 400nm max. 0.01


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR