Imprimer

Acide acétique 0.5 mol/L 0.5 N, AVS TITRINORM solution volumétrique

Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Synonyme(s): Acide éthanoïque

85803.290EA 33 EUR
85803.290
Acide acétique 0.5 mol/L 0.5 N, AVS TITRINORM solution volumétrique
Acide acétique
Formule: H₃CCOOH
Poids moléculaire: 60.05 g/mol
Point d'ébullition: 118
Point de fusion: 17
Point éclair: 38,5
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036152
Numéro CAS: 64-19-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.499 -> 0.501 mol/l


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR