Imprimer
Solution tampon pH selon Reag. Ph. Eur. 4000600
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
85669.290EA 61.2 EUR
85669.290
Solution tampon pH selon Reag. Ph. Eur. 4000600
Tampons Tampons pH
Contenu : acétate d'ammonium R / eau R / acide chlorhydrique R1.
  • Ph Eur N 4000600
Le réactif est spécialement destiné à être utilisé pour tester la Ph Eur et les monographies. Cette solution a été produite conformément aux spécifications 4.1.1 de Ph Eur en utilisant des composants de qualité réactif Ph Eur et de l'eau répondant aux exigences de la monographie Ph Eur pour l'eau purifiée.
Informations de commande: Normalement fabriqués sur commande. Veuillez vérifier auprès du service clientèle.
Informations de livraison: Livraison avec certificat d'analyse.