Imprimer
Bandelettes indicatrices de pH pour échantillons colorés, Dosatest
Fournisseur: VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
85424.602EA 20.8 EUR
85424.602 85425.602 85426.602 85427.602 85428.602 85429.602 85430.602 85431.602 85432.602
Bandelettes indicatrices de pH pour échantillons colorés, Dosatest
Papiers test Bandelettes indicatrices de pH
Ces bandelettes Dosatest intègrent l'échelle de couleurs et sont idéales pour déterminer les valeurs de pH pour les solutions colorées.
  • Fiable même dans des échantillons colorés
  • Versatile et économique
  • Le support reste sec et propre, quel que soit l'échantillon
En raison de l'échelle sur la bandelette, toute couleur d'échantillon aura le même effet dans la couleur de référence que sur la bandelette réactive et cela garantit des lectures précises même avec des échantillons colorés.
La barrière hydrophobe invisible au-dessus du champ de couleurEn savoir plus