Imprimer
di-Lithium tétraborate ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS pour analyse par fluorescence X
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
Danger
Synonyme(s): Tétraborate de lithium
85023.290EA 607 EUR
85023.290 85023.360 85023.230
di-Lithium tétraborate ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS pour analyse par fluorescence X
di-Lithium tétraborate
Formule: Li₂B₄O₇
Poids moléculaire: 169.12 g/mol
Point de fusion: 918
Densité: 1.4 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011083
Numéro CAS: 12007-60-2
EINECS: 234-514-3
Indice Merck: 14,05524
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.0 %
Bulk density (g/ml) Min. 0.25
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Insoluble matter Max. 100 ppm
Loss on fusion (950°C) Max. 2.0 %
Phosphorus compounds (as PO4) Max. 40 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Al (Aluminium) Max. 10 ppm
Ca (Calcium) Max. 30 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
K (Potassium) Max. 30 ppm
Mg (Magnesium) Max. 5 ppm
Na (Sodium) Max. 50 ppm
Si (Silicium) Max. 80 ppm
Conforms to ACS Passes test