Imprimer
Étalon de thiocyanate 1000 mg/l en solution aqueuse pour la chromatographie ionique
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
84999.180EA 129 EUR
84999.180
Étalon de thiocyanate 1000 mg/l en solution aqueuse pour la chromatographie ionique
Étalons Étalons anioniques Standards de thiocyanate
Certifications: Traçabilité NIST. Produit et testé dans des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025. Fourni avec certificat d'analyse.