Imprimer
VWR® Media Supplements for Dehydrated Culture Media
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
992830ZFEA 17.8 EUR
992830ZF 301950ZK 84729.0001 84730.0001 84732.0001 84722.0001 84734.0001 84742.0001 84743.0001 84744.0001 84745.0001 84746.0001 84733.0001 84725.0001 84726.0001 84727.0001 84728.0001 84731.0001 84724.0001 84723.0001 84720.0001 84721.0001 84747.0001 928580NL 928610NL 900010ZK 85861.0001 85860.0001 928570NL 85886.0001 85884.0001 928880NL
VWR® Media Supplements for Dehydrated Culture Media
Milieux pour microbiologie Additifs et suppléments de microbiologie
L'isolement des micro-organismes nécessite souvent l'utilisation de certains suppléments. Les suppléments présentés ici sont disponibles en flacon et en bouteille ; le milieu de culture correspondant étant indiqué dans le tableau ci-dessous. Chaque flacon est généralement utilisé pour supplémenter 500 ml de milieu, sauf mention contraire (informations complètes disponibles sur les fiches signalétiques disponibles sur demande).
  • Freeze-dried