Imprimer

Toluène, BAKER ANALYZED® pour analyse des résidus de pesticides, J.T.Baker®

Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Synonyme(s): Methylbenzene, Phenylmethane, FM approval

8470.2500EA 151.77 EUR
8470.2500
Toluène, BAKER ANALYZED® pour analyse des résidus de pesticides, J.T.Baker®
Toluène
Formule: C₆H₅CH₃
Poids moléculaire: 92.14 g/mol
Point d'ébullition: 110.6
Point de fusion: -95
Point éclair: 4
Numéro MDL: MFCD00008512
Numéro CAS: 108-88-3
UN: 1294
ADR: 3 II
Indice Merck: 13,09607
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=73ada9ad1e894808b6c193cabc4babcfaf320a25&prid=web&clid=SAPDAM

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Assay (by GC) min. 99.8 %
Acidity max. 0.0005 meq/g
Evaporation Residue max. 5 ppm
GC sensitive impurities (lindane GC-ECD) max. 5 ng/l
Water (KF) max. 0.02 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR