Imprimer
VWR®, Solutions tampons, Étalons secondaires
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
84582.260EA 57.7 EUR
84582.260 84583.260 84580.260 84581.260 84584.260 84585.260 84586.260 84587.260 84593.260
VWR®, Solutions tampons, Étalons secondaires
Tampons Tampons pH
  • Précision à ±0,010 unités de pH sauf pour le tampon pH 12,454 (pour lequel la précision est de 0,050 unités de pH)
  • Solution normalisée à 25 °C
  • Traçabilité totale pour un étalonnage optimal du pH (NIST, DIN 19266 et IUPAC)
  • Valeurs de température indiquées sur les étiquettes avec numéro de lot et date d’expiration
Certifications: Solution normalisée à 25 °C, conforme à la norme DIN 17025.
Informations de livraison: Fournies avec certificat d'analyse détaillé.