Imprimer

Ethyle acétate 99,8, HiPerSolv CHROMANORM® HPLC_prep

Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Danger

Synonyme(s): Acétate d'éthyle

Filter 0,2 um_Nitrogen_filled

84532.550EA 4350 EUR
84532.550 84532.460 84532.950
Ethyle acétate 99,8, HiPerSolv CHROMANORM® HPLC_prep
Ethyle acétate
Formule: CH₃COOC₂H₅
Poids moléculaire: 88.11 g/mol
Point d'ébullition: 77.1 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –83 °C
Densité: 0.902 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: –4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009171
Numéro CAS: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN: 1173
ADR: 3 II
REACH: 01-2119475103-46
Indice Merck: 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Titre (calculé sur anhydre) Min. 99,8 %
Acidité Max. 0,0005 meq/g
Résidu à l'évaporation Max. 0,0005 %
Eau Max. 0,02 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR