Imprimer

Acide sulfurique 62% Determination_fats_cheese_Gerber

Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Danger

84509.290EA 115 EUR
84509.290 84509.360
Acide sulfurique 62% Determination_fats_cheese_Gerber
Acide sulfurique
Formule: H₂SO₄
Poids moléculaire: 98.08 g/mol
Point d'ébullition: >100 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 10.38
Densité: 1.5…1.8 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8 II

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Density (20/4) 1.517 - 1.527
Assay 61.7 - 62.7 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR