Imprimer
Acétonitrile, Wasser_0,003 99,95, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. USP, Reag. Ph. Eur., ACS, super gradient UPLC_UHPLC_suitable
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
Danger
Synonyme(s): Cyanure de méthyle, Méthyle cyanure, Cyanométhane
Filter 0,2 um_Nitrogen_filled
83639.320EA 338 EUR
83639.320 83639.290 83639.360 83639.400 83639.910 83639.928 83639.500 83639.911 83639.914 83639.9010 83639.9030
Acétonitrile, Wasser_0,003 99,95, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. USP, Reag. Ph. Eur., ACS, super gradient UPLC_UHPLC_suitable
Acétonitrile
Formule: H₃CCN
Poids moléculaire: 41.05 g/mol
Point d'ébullition: 81.6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –45,7 °C
Densité: 0.782 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 5 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001878
Numéro CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3 II
REACH: 01-2119471307-38
Indice Merck: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titre Min. 99,95 %
Solution (100 g/l) Neutre
Acidité Max. 0,0008 meq/g
Alcalinité Max. 0,0006 meq/g
Point d'ébullition 80 - 82 °C
Coloration Max. 10 APHA
Densité (20/4) 0,781 - 0,784
Densité (20/20) 0,782 - 0,785
Indice de réfraction (20°C) 1,343 - 1,345
Résidu à l'évaporation Max. 2 ppm
Eau Max. 30 ppm
Absorbance (190 nm) Max. 1
Absorbance (195 nm) Max. 0,1
Absorbance (200 nm) Max. 0,02
Absorbance (210 nm) Max. 0,02
Absorbance (220 nm) Max. 0,01
Absorbance (230 nm) Max. 0,01
Absorbance (240 nm) Max. 0,005
Absorbance (250 nm) Max. 0,005
Absorbance (240-420 nm) Max. 0,005
Transmittance (190 nm) Min. 10 %
Transmittance (195 nm) Min. 80 %
Transmittance (200 nm) Min. 95 %
Transmittance (210 nm) Min. 96 %
Transmittance (220 nm) Min. 97 %
Transmittance (230 nm) Min. 98 %
Transmittance (240 nm) Min. 99 %
Transmittance (250 nm) Min. 99 %
Transmittance (240-420 nm) Min. 99 %
Fluorescence (en quinine) (254 nm) Max. 1 ppb
Gradient (210 nm) Max. 3 mAU
Gradient (254 nm) Max. 1 mAU
Conforme à ACS Conforme
Conforme à ACS (CLHP/UV) Conforme
Conforme à Réact. Ph.Eur. Conforme
Conforme à Reag. USP-NF Conforme