Imprimer
Chloroforme ≥99.8% stabilisé, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
Danger
Synonyme(s): Trichlorométhane
Stabilisation: 20 ppm Stabilisé avec 2-méthyl-2-butène (iso-amylène)
Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous gaz inerte.
83626.320EA 311 EUR
83626.320 83626.290
Chloroforme ≥99.8% stabilisé, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Chloroforme
Formule: CHCl₃
Poids moléculaire: 119.38 g/mol
Point d'ébullition: 61.7 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –63 °C
Densité: 1.4832 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000826
Numéro CAS: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
UN: 1888
ADR: 6.1 III
REACH: 01-2119486657-20
Indice Merck: 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titre (GC) Min. 99,80 %
Eau Max. 0,0500 %
Résidu non volatil Max. 0,001 %
Acidité Max. 0,00050 meq/g
Alcalinité Max. 0,00020 meq/g
Transmittance (250 nm) Min. 50,0 %
Transmittance (260 nm) Min. 84,00 %
Transmittance (280 nm) Min. 95,0 %
Transmittance (300 nm) Min. 98,0 %
Conforme à BDH 15283 Conforme