Imprimer

Eau, GPR RECTAPUR®

Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Synonyme(s): Hydrogen oxide

83612.360EA 74.4 EUR
83612.360 83612.410 83612.460 83612.400 83612.550
Eau, GPR RECTAPUR®
Eau
Formule: H₂O
Poids moléculaire: 18.02 g/mol
Point d'ébullition: 100
Point de fusion: 0
Densité: 1 g/cm³ (4 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011332
Numéro CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Indice Merck: 13,10098

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Acidity or alkalinity Passes test
Oxidisable substances Passes test
Conductivity (20°C) Max. 1.5 µS/cm
Evaporation residue Max. 1 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 0.1 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.1 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 0.2 ppm
NO3 (Nitrate) Max. 0.2 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 1 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.1 ppm
Na (Sodium) Max. 0.1 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR