Imprimer
Propylène carbonate, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
Attention
Synonyme(s): Propylene glycol carbonate, 4-Methyl-1,3-dioxolan-2-one, Carbonic acid propylene glycol ester
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
82227-25ML
82227-25MLEA 284 EUR
82227-25ML
Propylène carbonate, Supelco®
Propylène carbonate
Formule: C₄H₆O₃
Poids moléculaire: 102.09 g/mol
Point d'ébullition: 241…242 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –48.8 °C
Densité: 1.2 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 132 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005385
Numéro CAS: 108-32-7
EINECS: 203-572-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c5764c9c75da74c5a4dff1b4e4de33d1a6ef561c&vid=0c1edd8ebd39a8a33f4820eaa178b9c76131b034&prid=web&clid=SAPDAM