Imprimer

2,2,4-Triméthylpentane, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®

Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Danger

Synonyme(s): Isooctane

8217.1000EA 82.18 EUR
8217.1000 8217.2500
2,2,4-Triméthylpentane, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
2,2,4-Trimethylpentane
Formule: (CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
Poids moléculaire: 114.23 g/mol
Point d'ébullition: 99.2
Point de fusion: –107 °C
Densité: 0.692 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: –12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008943
Numéro CAS: 540-84-1
EINECS: 208-759-1
UN: 1262
ADR: 3 II
Indice Merck: 13,05212
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57496edad4db111238ada6124c3cea206ebf33e0&vid=bb9d5eb96909b6bebc6a8709db78c4ea0ef52430&prid=web&clid=SAPDAM

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Exceeds ACS Specifications
Assay (by GC) min. 99.0 %
Color (APHA) max. 10
Density (g/ml) at 25°C max. 0.690
Residue after Evaporation max. 0.001 %
Sulfur Compounds (as S) max. 0.005 %
Water Soluble Titrable Acid (meq/g) max. 0.0003
Trace Impurities (in ppm)
Aluminium (Al) max. 0.5
Boron (B) max. 0.02
Barium (Ba) max. 0.1
Calcium (Ca) max. 0.5
Cadmium (Cd) max. 0.05
Cobalt (Co) max. 0.02
Chromium (Cr) max. 0.02
Copper (Cu) max. 0.02
Iron (Fe) max. 0.1
Magnesium (Mg) max. 0.1
Manganese (Mn) max. 0.02
Nickel (Ni) max. 0.02
Lead (Pb) max. 0.1
Tin (Sn) max. 0.1
Zinc (Zn) max. 0.1


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR