Imprimer
VWR®, Cryo-étiquettes carrées
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
817-5000EA 206 EUR
817-5000 817-5001 817-5003 817-5005 817-5006 817-5007 817-5008 817-5011 817-5013 817-5015
VWR®, Cryo-étiquettes carrées
Étiquettes
Les étiquettes et adhésifs ont été conçus pour résister à des températures de –196 à +121 °C. Les étiquettes VWR®sont idéales pour tous les stockages cryogéniques; elles peuvent aussi être utilisées dans la plupart des incubateurs.
  • Plus besoin de plastification
  • Utilisables sur les tubes, supports et boîtes