Imprimer
Disques d’extraction, J.T. Baker®, BAKERBOND Speedisk®
Fournisseur: Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
8055-06EA 345.88 EUR
8055-06 8055-07 8056-06 8057-06 8058-06 8060-06 8061-06 8068-06 8068-07 8072-06 8072-07 8082-06
Disques d’extraction, J.T. Baker®, BAKERBOND Speedisk®
Filtres Disques filtrants
Ces disques ont été pré-assemblés afin d’être utilisés dans la préparation d'échantillons aqueux en vue d'analyses. Leur configuration laminaire offre une bonne capacité de filtration, avec des caractéristiques au niveau de l’entrée qui maximisent l’accès des molécules des analytes à l’absorbant à base de micro-particules. La conception de ces disques leur permet d'éviter toute obstruction et elle garantit des taux de débit réguliers même lorsque les échantillons contiennent des éléments solides.