Imprimer

Cyclohexane, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®

Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Danger

Synonyme(s): Hexahydrobenzene, Hexamethylene

8026.1000EA 79.78 EUR
8026.1000 8026.2500 8026.9025
Cyclohexane, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Cyclohexane
Formule: C₆H₁₂
Poids moléculaire: 84.16 g/mol
Point d'ébullition: 81
Point de fusion: 7
Densité: 0.7785 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: –18 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003814
Numéro CAS: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN: 1145
ADR: 3 II
Indice Merck: 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=d1e7f75d9f2a944eb15a7740c5254588cc9a4e67&prid=web&clid=SAPDAM

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Exceeds ACS Specifications
Assay (by GC) min. 99.0 %
Benzene (C6H6) max. 0.005 %
Color (APHA) max. 10
Residue after Evaporation max. 0.002 %
Substances Darkened by H2SO4 passes test
Water (H2O) max. 0.02 %
Trace Impurities (in ppm)
Aluminium (Al) max. 0.5
Boron (B) max. 0.02
Barium (Ba) max. 0.1
Calcium (Ca) max. 0.5
Cadmium (Cd) max. 0.05
Cobalt (Co) max. 0.02
Chromium (Cr) max. 0.02
Copper (Cu) max. 0.02
Iron (Fe) max. 0.1
Magnesium (Mg) max. 0.1
Manganese (Mn) max. 0.02
Nickel (Ni) max. 0.02
Lead (Pb) max. 0.1
Tin (Sn) max. 0.1
Zinc (Zn) max. 0.1


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR