Imprimer
Système d'électrophorèse vertical, miniVE
Fournisseur: Cytiva
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
80-6418-77
80-6418-77EA 1280 EUR
80-6418-77
Système d'électrophorèse vertical, miniVE
La conception modulaire simple de la cuve d'électrophorèse verticale miniVE regroupe toutes les petites sections de l'électrophorèse et du buvardage dans une seule unité pratique. La température homogène du gel est maintenue avec le réservoir tampon inférieur de type cuve. Une cuve pleine stabilise la température afin que les séries soient droites et les bandes plates. Le module de buvardage supporte deux gels/piles de membrane simultanément. Le réservoir tampon inférieur est conçu pour contenir deux modules de buvardage, ce qui permet d'accueillir quatre gels à buvarder simultanément.