Imprimer

2-(Éthylthio)éthanol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Danger

Synonyme(s): Ethyl 2-hydroxyethyl sulphide, 2-(Ethylmercapto)-ethanol

M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200

8.40111.0025
8.40111.0025EA 38.2 EUR
8.40111.0025
2-(Éthylthio)éthanol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
2-(Éthylthio)éthanol
Formule: C₄H₁₀OS
Poids moléculaire: 106.19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002909
Numéro CAS: 110-77-0
EINECS: 203-802-0

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Melting Point -100 °C
Molar Mass 106.19 g/mol
Boiling Point 180 - 184 °C (1013 hPa)
Flash Point 93 °C
Density 1.018 g/cm3 (20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR