Imprimer
Acetylacetonato(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) pour la synthèse
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
Attention
Synonyme(s): (Acetylacetonato)(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I)
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.24420.0100 8.24420.0500
8.24420.0100EA 218 EUR
8.24420.0100 8.24420.0500
Acetylacetonato(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) pour la synthèse
Acetylacetonato(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I)
Formule: C₁₃H₂₀O₂Rh
Poids moléculaire: 311.207 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075046
Numéro CAS: 12245-39-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility Insoluble (20 °C)
Melting Point 138 - 140 °C
Molar Mass 310.2 g/mol
Melting point +138...+140 °C
Assay (to C, H) ≥96%
Identity (IR) Passes test
Storage temperature +15...+25 °C