Imprimer

Hydrogène peroxyde 30% stabilisé pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Danger


M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200

8.22287.1000 8.22287.2500
8.22287.1000EA 43.3 EUR
8.22287.1000 8.22287.2500
Hydrogène peroxyde 30% stabilisé pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Hydrogène peroxyde
Formule: H₂O₂
Poids moléculaire: 34.01 g/mol
Point d'ébullition: ∼107 °C (1013 hPa)
Point de fusion: < 0 °C
Densité: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011333
Numéro CAS: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
UN: 2014
ADR: 5.1 (8) II
Indice Merck: 14,04798

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Melting Point -26 °C
Boiling Point 107 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 18 hPa (20 °C)
Density 1.11 g/cm3 (20 °C)
pH 2 - 4 (H2O, 20 °C)
Synonyms Perhydrol


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR