Imprimer

n-Nonadécane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Synonyme(s): N-nonadecane

M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200

8.22110.0025 8.22110.0100 8.22110.1000 8.22110.9015 8.22110.0010
8.22110.0025EA 46.3 EUR
8.22110.0025 8.22110.0100 8.22110.1000 8.22110.9015 8.22110.0010
n-Nonadécane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
n-Nonadécane
Formule: H₃C(CH₂)₁₇CH₃
Poids moléculaire: 268.53 g/mol
Point d'ébullition: 329.7
Point de fusion: 32.5
Densité: 0.7845 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009012
Numéro CAS: 629-92-5
EINECS: 211-116-8

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 31 - 34 °C
Molar Mass 268.52 g/mol
Boiling Point 329 - 331 °C
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 100 °C
Refractive Index 1.4211 (70 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.6 - 6.5 %(V)
Density 0.79 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 205 °C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR