Imprimer

Tétrachloroéthylène

Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Attention

Synonyme(s): Ethylène tétrachlorure, Tétrachloroethene, Perchloréthylène

8.18716.9025
8.18716.9025EA 0 EUR
8.18716.9025
Tétrachloroéthylène
Tétrachloroéthylène
Formule: C₂Cl₄
Poids moléculaire: 165.83 g/mol
Point d'ébullition: 121.1
Point de fusion: –22 °C
Densité: 1.63 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000834
Numéro CAS: 127-18-4
EINECS: 204-825-9
UN: 1897
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 12,09332
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db3fdee4b2132ae600586a38b8bd0b99e000b343&vid=8d7c6de9c4b051ba09d36b6bdcd78117b49c3612&prid=web&clid=SAPDAM

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR