Imprimer

Nitrobenzène zS, Sigma-Aldrich®

Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Danger


MQ200

8.06770.0100 8.06770.1000 8.06770.2500 8.06770.9033
8.06770.0100EA 31.2 EUR
8.06770.0100 8.06770.1000 8.06770.2500 8.06770.9033
Nitrobenzène zS, Sigma-Aldrich®
Nitrobenzène
Formule: C₆H₅NO₂
Poids moléculaire: 123.11 g/mol
Point d'ébullition: 210.8
Point de fusion: 5.7
Densité: 1.2037 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 88
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007043
Numéro CAS: 98-95-3
EINECS: 202-716-0
UN: 1662
ADR: 6.1 II
Indice Merck: 13,06621

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Solubility 1.90 g/l (20 °C)
Melting Point 6.0 °C
Molar Mass 123.11 g/mol
Boiling Point 211 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.3 hPa (20 °C)
Flash Point 88 °C
Refractive Index 1.553 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.8 - 40 %(V)
Density 1.20 g/cm3 (20 °C)
pH 8.1 (1 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 480 °C DIN 51794


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR