Imprimer

1,3-Diéthyl-2-thiourée, Sigma-Aldrich®

Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Danger

Synonyme(s): N,N'-Diethylthiourea

M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200

8.03520.0250 8.03520.6000 8.03520.5000 8.03520.0050
8.03520.0250EA 34.4 EUR
8.03520.0250 8.03520.6000 8.03520.5000 8.03520.0050
1,3-Diéthyl-2-thiourée, Sigma-Aldrich®
1,3-Diéthyl-2-thiourée
Formule: C₅H₁₂N₂S
Poids moléculaire: 132.23 g/mol
Point d'ébullition: 169
Point de fusion: 75…78 °C
Densité: 1.118 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 186
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004925
Numéro CAS: 105-55-5
EINECS: 203-308-5

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Solubility 38 g/l (20 °C)
Melting Point 75 - 78 °C
Molar Mass 132.22 g/mol
Bulk Density 735 kg/m3
Flash Point 186 °C
Density 1.12 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (38 g/l, H2O, 20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR