Imprimer

Magnésium sulfate 1 mol/l en solution aqueuse

Marques : G Biosciences
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Synonyme(s): MgSO4, Magnesium sulphate anhydrous

786-530
786-530EA 151 EUR
786-530
Magnésium sulfate 1 mol/l en solution aqueuse
Magnésium sulfate
Formule: MgSO₄
Poids moléculaire: 120.37 g/mol
Point de fusion: 1127
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011110
Numéro CAS: 7487-88-9
EINECS: 231-298-2
Indice Merck: 12,05731
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bc2ae189b0cbc1bfc599951528466503d0d9008&vid=63867221020ebd2c8c227492e609a4764639ff79&prid=web&clid=SAPDAM

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR