Imprimer
VWR®, Milieux de culture déshydratés en sachets MediaBag T
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
7794.05000
7701.20000EA 1490 EUR
7701.20000 7701.05000 7701.10000 7704.10000 7701.03000 7702.03000 7702.05000 7702.10000 7702.20000 7701.15000 7791.20000 7794.05000 7791.15000 7761.20000 7716.20000 7712.05000 7704.05000 710-2062 710-2063 710-2064 710-2065 710-2066
VWR®, Milieux de culture déshydratés en sachets MediaBag T
Milieux pour microbiologie Milieux prêts à l'emploi de microbiologie
Chaque MediaBag T ( tube-sachet ) est rempli de médias granulés pré-pesés. Connectez l'unité de filtration de 0,2 μm de manière aseptique au tube en utilisant le dispositif de connexion. Ajoutez de l'eau dans des conditions aseptiques dans le sachet via le système de filtration. Protégez l'extrémité du tube avec le bouchon rouge.