Imprimer
Système de traitement des colonnes SPE en PTFE, J.T. Baker®
Fournisseur: Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
7520-94EA 1589.68 EUR
7520-94
Système de traitement des colonnes SPE en PTFE, J.T. Baker®
Pièges à vide
Les systèmes de traitement des colonnes en PTFE SPE-12G sont des chambres de vide en PTFE à la conception spéciale permettant de traiter 12 échantillons simultanément. Ils offrent la flexibilité du traitement d’appareils SPE de hauteurs, diamètres ou formats différents pendant la même expérience. Ils comprennent une chambre de vide en verre borosilicaté, un opercule en polyamide blanc qui inclue 12 connecteurs Luer en PTFE, des capuchons (12×) pour opercule, un joint en PE, 12 robinets d’arrêt Luer en PP et un kit de portoir de collecte d'échantillons en PTFE.
Informations de livraison: En savoir plus
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable