Imprimer
Film adhésif, AMPLIseal™
Fournisseur: Greiner Bio-One
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
676040_100
736-0354EA 221 EUR
736-0354
Film adhésif, AMPLIseal™
Scellés Microplaque Sceaux
AMPLIseal™ est un film de scellage auto-adhésif qui se distingue par sa faible autofluorescence, notamment dans la gamme de longueurs d'onde critique pour la PCR en temps réel. Il est constitué d'un film épais en PP recouvert d'un adhésif transparent en acrylate. La couche adhésive est protégée par un film décollable en polyester. L'adhésif en acrylate à forte adhérence offre un scellage fiable qui limite l'évaporation, sans pour autant perturber la réaction PCR ou les mesures de fluorescence.
  • Haute transparence pour une auto-fluorescence minime
  • Pour la PCR en temps réel