Imprimer
Plaques de stockage, 96 puits, MASTERBLOCK®
Fournisseur: Greiner Bio-One
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
780270_50 780201_50 786201_80 786261_80 780261_50 780271_50 780215_50 780285_50 780280_50
736-0133EA 507 EUR
736-0133 736-0130 736-0155 736-0156 736-0132 736-0134 736-0131 736-0135 GREI780280_50
Plaques de stockage, 96 puits, MASTERBLOCK®
Microplaques Microplaques deepwell
En PP. Les microplaques MASTERBLOCK® 0,5 ml, 1 ml et 2 ml permettent le stockage d'échantillons et la culture de bactéries ou de levures.
  • Biologiquement inertes, résistantes aux solvants courants (notamment DMSO, acétonitrile ou acétone) et thermorésistantes (−196 à +121 °C)
  • Dimensions externes et tolérances uniformes conformes SBS
  • Parois surélevées des puits pour un scellage à l'aide de films adhésifs, de thermofilms ou de tapis CapMats
  • Repérage alphanumérique des puits
  • Disponibles stériles ou non, dans un choix de couleurs