Imprimer
VWR® Flacons pour culture cellulaire non traités ou traités, stériles
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
734-2311EA 215 EUR
734-2311 734-2310 734-2312 734-2313 734-2314 734-2315 734-2316 734-2309 734-2600 734-2601 734-2783 734-2784 734-2785 734-2786 734-2787 734-2788 734-2789 734-2790 734-2791 734-2792 734-2804 734-2805 734-2806 734-2807 734-2808 734-2809 734-2810 734-2811 734-2812 734-2813 734-3252 734-3253 734-3265 734-3266 734-3419 734-3420
VWR® Flacons pour culture cellulaire non traités ou traités, stériles
Ballons Flacons pour culture cellulaire
Les flacons de culture cellulaire et tissulaire sont parfaits pour la croissance cellulaire.
  • Disponibles avec cinq zones de croissance différentes
  • Surface du flacon plate et exempte de stries, afin de maximiser la zone de croissance utile
  • Deux styles de bouchons différents peuvent être utilisés dans les systèmes ouverts et fermés
  • Leur col coudé novateur facilite l'utilisation de pipettes et de grattoirs de cellules
  • La partie supérieure triangulaire, avec une large base, offre une grande stabilité
  • Empilage aisé
  • Zone dépolie à proximité du col pour un
En savoir plus